Tisk…
2-Methylphenethyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452071-1G OR452071-5G
APOSOR452071-1GEA 0 CZK
APOSOR452071-1G APOSOR452071-5G
2-Methylphenethyl bromide 95%
2-Methylphenethyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117467
CAS číslo: 16793-90-1