((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452068-1G
OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA
1700
CZK
APOSOR452068-1G
APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Vzorec:
C₁₁H₁₃ISi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974026 CAS číslo: 134856-58-9 |