4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452063-1G
OR452063-250MG
APOSOR452063-1GEA
14320
CZK
APOSOR452063-1G
APOSOR452063-250MG
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₁₃H₉ClO₃ MW: 248,67 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11122181 CAS číslo: 1145-58-0 |