Tisk…
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452059-1G OR452059-5G
APOSOR452059-1GEA 5760 CZK
APOSOR452059-1G APOSOR452059-5G
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02295723
CAS číslo: 32019-08-2