Tisk…
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 8730 CZK
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05240080
CAS číslo: 159691-33-5