Tisk…
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452045-1G OR452045-250MG OR452045-500MG
APOSOR452045-1GEA 27910 CZK
APOSOR452045-1G APOSOR452045-250MG APOSOR452045-500MG
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Boc-7-methyl-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₇H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682378
CAS číslo: 1219333-83-1