Tisk…
Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452005-1G OR452005-250MG OR452005-500MG
APOSOR452005-1GEA 13990 CZK
APOSOR452005-1G APOSOR452005-250MG APOSOR452005-500MG
Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Boc-5-bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682356
CAS číslo: 67308-26-3