Tisk…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 417 CZK
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06
Bod varu: 130…131 °C/10mmHg
Hustota: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008355
CAS číslo: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7