Tisk…
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 1740 CZK
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂
Bod varu: 153…155 °C/18mmHg
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009844
CAS číslo: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0