Tisk…
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451458-1G OR451458-5G
APOSOR451458-1GEA 4900 CZK
APOSOR451458-1G APOSOR451458-5G
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄N₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03829962
CAS číslo: 58390-42-4