Tisk…
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
OR45145-1G OR45145-250MG OR45145-50MG OR45145-100MG OR45145-500MG
APOSOR45145-1GEA 29630 CZK
APOSOR45145-1G APOSOR45145-250MG APOSOR45145-50MG APOSOR45145-100MG APOSOR45145-500MG
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate, Technical Grade
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566533
CAS číslo: 6498-02-8