Tisk…
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451448-1G OR451448-5G
APOSOR451448-1GEA 5590 CZK
APOSOR451448-1G APOSOR451448-5G
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505336
CAS číslo: 165552-33-0