Tisk…
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 6020 CZK
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₈ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702898
CAS číslo: 1177292-31-7