Tisk…
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 1870 CZK
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12548034
CAS číslo: 1284220-47-8