(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451442-1G
OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA
1910
CZK
APOSOR451442-1G
APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNS MW: 213,73 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03306023 CAS číslo: 849776-43-8 |