(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451438-1G
OR451438-5G
APOSOR451438-1GEA
3110
CZK
APOSOR451438-1G
APOSOR451438-5G
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₅H₄N₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04969694 CAS číslo: 1006956-03-1 |