Tisk…
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 4570 CZK
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419806
CAS číslo: 1001519-37-4