Tisk…
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 662 CZK
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419804
CAS číslo: 1001519-36-3