Tisk…
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 744 CZK
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄ClN₃O₂
MW: 161,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15146532
CAS číslo: 351990-69-7