Tisk…
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451433-1G OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA 9920 CZK
APOSOR451433-1G APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318922
CAS číslo: 34217-60-2
UN: 2735
ADR: 8,III