Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-5G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 5790 CZK
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-5G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16613948
CAS číslo: 113140-10-6