Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR451428-1G
OR451428-25G
OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA
7440
CZK
APOSOR451428-1G
APOSOR451428-25G
APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,59 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04969151 CAS číslo: 1001499-93-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |