1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR451427-1G
OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA
1370
CZK
APOSOR451427-1G
APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec:
C₆H₈ClN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04968629 CAS číslo: 51355-91-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |