3-Methoxy-5-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451426-1G
OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA
3310
CZK
APOSOR451426-1G
APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01103799 CAS číslo: 586-10-7 |