Tisk…
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 3310 CZK
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
MW: 173.64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11696453
CAS číslo: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8 III