Tisk…
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 910 CZK
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₈BrClN₂
MW: 259,54 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457010
CAS číslo: 297760-76-0