Tisk…
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451418-1G OR451418-5G
APOSOR451418-1GEA 992 CZK
APOSOR451418-1G APOSOR451418-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04968842
CAS číslo: 925200-47-1