Tisk…
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 622 CZK
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035504
CAS číslo: 6321-11-5