Tisk…
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 1660 CZK
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Vzorec: C₈H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840950
CAS číslo: 21666-68-2