Tisk…
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 5590 CZK
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03423394
CAS číslo: 51355-88-5