Tisk…
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451406-1G OR451406-5G
APOSOR451406-1GEA 953 CZK
APOSOR451406-1G APOSOR451406-5G
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419599
CAS číslo: 180741-44-0