Tisk…
3,5-Dibromosalicylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 2280 CZK
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₃
Bod tání: 223…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002441
CAS číslo: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9