Tisk…
1,8-Naphthyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 5890 CZK
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Vzorec: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059751
CAS číslo: 254-60-4