Tisk…
N,N-Diispropylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Diisopropylbenzamide
OR451332-25G OR451332-5G
APOSOR451332-25GEA 21160 CZK
APOSOR451332-25G APOSOR451332-5G
N,N-Diispropylbenzamide 98%
N,N-Diispropylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
MW: 205.3
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026370
CAS číslo: 20383-28-2