Tisk…
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 622 CZK
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Vzorec: C₈H₆S₄
Bod varu: 132 °C
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066333
CAS číslo: 6911-51-9