o-Toluamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylbenzamide
OR451329-25G
OR451329-100G
APOSOR451329-25GEA
662
CZK
APOSOR451329-25G
APOSOR451329-100G
o-Toluamide 98%
o-Toluamide
Vzorec:
C₈H₉NO Bod tání: 141…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007982 CAS číslo: 527-85-5 |