Tisk…
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 1370 CZK
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₁₃H₂₀O₃
Bod varu: 99…100 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051786
CAS číslo: 42783-78-8