Tisk…
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 6450 CZK
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 150…152 °C
Hustota: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014133
CAS číslo: 40663-68-1