Tisk…
2-Phenylethanethiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451326-100G OR451326-250G OR451326-25G OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA 5460 CZK
APOSOR451326-100G APOSOR451326-250G APOSOR451326-25G APOSOR451326-500G
2-Phenylethanethiol 95%
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 217…218 °C
Hustota: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004891
CAS číslo: 4410-99-5