2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451325-25G
OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA
3060
CZK
APOSOR451325-25G
APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 120 °C Bod tání: 25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004624 CAS číslo: 16308-92-2 |