Tisk…
Diphenyliodonium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 3480 CZK
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Diphenyliodonium chloride
Diphenyliodonium chloride
Vzorec: C₁₂H₁₀ClI
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011909
CAS číslo: 1483-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III