Tisk…
1,6-Hexanedithiol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 2480 CZK
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanedithiol 97+%
1,6-Hexanedithiol
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Bod varu: 118…119 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004910
CAS číslo: 1191-43-1
UN: 3334
ADR: 9,III