Tisk…
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 1780 CZK
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 64…65 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009604
CAS číslo: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III