Tisk…

2,6-Dimethylthiophenol 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol

OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 10390 CZK
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Dimethylthiophenol 95+%
2,6-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 122 °C
Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010021
CAS číslo: 118-72-9
UN: 3334
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR