Tisk…
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 7540 CZK
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014352
CAS číslo: 1878-85-9