Tisk…
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 4630 CZK
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Bod varu: 132 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044349
CAS číslo: 2344-70-9