Tisk…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 3310 CZK
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₂BrN
Bod varu: 172…173 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015476
CAS číslo: 82842-52-2