Tisk…
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanethiol, Pyrazineethanethiol
OR451304-100G OR451304-25G OR451304-500G
APOSOR451304-100GEA 13130 CZK
APOSOR451304-100G APOSOR451304-25G APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂S
Bod varu: 105…110 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053160
CAS číslo: 35250-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III