Tisk…
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 9890 CZK
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄O
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016859
CAS číslo: 3562-73-0