1,9-Nonanedithiol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451302-1G
OR451302-25G
OR451302-5G
APOSOR451302-1GEA
622
CZK
APOSOR451302-1G
APOSOR451302-25G
APOSOR451302-5G
1,9-Nonanedithiol 95+%
1,9-Nonanedithiol
Vzorec:
C₉H₂₀S₂ Bod varu: 284 °C Hustota: 0,952 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004914 CAS číslo: 3489-28-9 UN: 3334 ADR: 9,III |